Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Klappdeckelgestell für Kryoröhrchen
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz.
Marke: Thermo Scientific™ 331828
166.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Universal-Latch-Gestell für Kryoröhrchen eignet sich zur Lagerung von Röhrchen für automatisiertes Kommissionieren, Liquid Handling und andere Anwendungen mit hohem Durchsatz. Verfügt über eine transparente Abdeckung mit Optionen für Röhrchen verschiedener Größen.
- Unsteril
Bestellinformationen:
10/Packung
Spezifikation
Durchsichtig | |
3.6 bis 5 ml-Kryoröhrchen | |
Kryoröhrchen-Lagerregal (mit Klinke) |
Für standardmäßige 3.6 bis 5 ml-Kryoröhrchen, nicht steril | |
10/Packung, 10/Karton |