Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläser
Erhöhen Sie die Zelladhäsion mit der hydrophilen Oberfläche dieser Deckgläser. Für Gewebekulturen vorbehandelt und in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich.
523.00 CHF - 1095.00 CHF
Spezifikation
Typ | Thermanox Kunststoff-Deckglas |
---|---|
Oberflächenbehandlung | Zellkultur auf einer Seite |
Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autofluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm |
Verpackung | Deckgläser werden mit der Zellkulturseite zum Etikett hin verpackt |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10746852
|
Thermo Scientific™
150067 |
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rechteckig | 24 x 30 mm |
865.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10418332
|
Thermo Scientific™
174934 |
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rechteckig | 10,5 x 22 mm |
720.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10374321
|
Thermo Scientific™
174942 |
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rechteckig | 22 x 60 mm |
1095.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10252961
|
Thermo Scientific™
174950 |
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rund | 13 mm |
523.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10459311
|
Thermo Scientific™
174969 |
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rund | 15 mm |
620.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10672202
|
Thermo Scientific™
174977 |
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rund | 22 mm |
880.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10130631
|
Thermo Scientific™
174985 |
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rund | 25 mm |
955.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verbesserung der Zellhaftung und des Wachstums auf Deckgläsern mit den vielseitigen Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläsern. Diese zellkulturbehandelten Deckgläser sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Das firmeneigene Polyester ist sehr beständig gegen Lösungsmittel (z. B. Xylol, Aceton, Essigsäure) und hat eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit. Geeignet für Zellfärbung, Aufbringung, Einbettung oder Szintillationszählung. Nicht für Phasenkontrastmikroskopie oder Anwendungen mit Fluoreszenzfarbstoffen geeignet.
- Zellkultur auf einer Seite für optimale Zelladhäsion und optimales Zellwachstum behandelt Behandelte Seite zeigt zum Verpackungsetikett
- Beständig gegen häufig verwendete Lösungsmittel (Xylol, Aceton, Essigsäure) bei den meisten Färbeverfahren mit regulären Befestigungs- und Einbettmaterialien
- Kann mit Amylacetat für EM-Präparate verwendet werden
- Geeignet für die Szintillationszählung
- Kann mit Pinzetten gebogen und mit Scheren, Skalpell oder Mikrotom geschnitten werden
- Zum Sterilisieren nicht in eine Flamme halten
- Verwenden Sie keine Gummihandschuhe, um toxische Rückstände auf den Deckgläsern zu vermeiden
- Autofluoreszenz im Bereich von 380 nm bis 545 nm, nicht für Fluoreszenzfärbungen empfohlen
Spezifikation
Thermanox Kunststoff-Deckglas | |
0,2 mm | |
Deckgläser werden mit der Zellkulturseite zum Etikett hin verpackt | |
50 |
Zellkultur auf einer Seite | |
Autofluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm | |
500 | |
Steril |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.