Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläser
Erhöhen Sie die Zelladhäsion mit der hydrophilen Oberfläche dieser Deckgläser. Für Gewebekulturen vorbehandelt und in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 174950
292.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10252961
  • 523.00 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verbesserung der Zellhaftung und des Wachstums auf Deckgläsern mit den vielseitigen Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläsern. Diese zellkulturbehandelten Deckgläser sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Das firmeneigene Polyester ist sehr beständig gegen Lösungsmittel (z. B. Xylol, Aceton, Essigsäure) und hat eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit. Geeignet für Zellfärbung, Aufbringung, Einbettung oder Szintillationszählung. Nicht für Phasenkontrastmikroskopie oder Anwendungen mit Fluoreszenzfarbstoffen geeignet.
  • Auf einer Seite für optimale Zelladhäsion und optimales Zellwachstum behandelt
  • Splittern nicht, wenn sie mit einem Skalpell oder Mikrotom durchgeschnitten werden
  • Strahlensterilisiert
  • 0,2 mm dick
  • Eigenfluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm
  • Sichere und einfache Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermanox Kunststoff-Deckglas
Durchsichtig
Zellkultur auf einer Seite
0,2 mm
13 mm
Deckgläser werden mit der Zellkulturseite zum Etikett hin verpackt
50
Steril
24
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rund
Kunststoff
Autofluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm
24-Well-Multiwell-Platte
500
13 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläser > 13 mm Durchmesser; für 24-Well-Multischale
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.