Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläser
Erhöhen Sie die Zelladhäsion mit der hydrophilen Oberfläche dieser Deckgläser. Für Gewebekulturen vorbehandelt und in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 174934
519.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
617.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10418332
  • 720.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Verbesserung der Zellhaftung und des Wachstums auf Deckgläsern mit den vielseitigen Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläsern. Diese zellkulturbehandelten Deckgläser sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Das firmeneigene Polyester ist sehr beständig gegen Lösungsmittel (z. B. Xylol, Aceton, Essigsäure) und hat eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit. Geeignet für Zellfärbung, Aufbringung, Einbettung oder Szintillationszählung. Nicht für Phasenkontrastmikroskopie oder Anwendungen mit Fluoreszenzfarbstoffen geeignet.
  • Oberflächenbehandlung auf einer Seite für optimale Zelladhäsion und optimales Zellwachstum
  • Deckgläser splittern nicht, wenn sie mit einem Skalpell oder Mikrotom durchgeschnitten werden
  • Strahlensteriliert
  • 0,2 mm Stärke
  • Eigenfluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm
  • Sichere und einfache Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermanox Kunststoff-Deckglas
Durchsichtig
Zellkultur auf einer Seite
0,2 mm
Rechteckige 8-Well-Multiwell-Platten 167064 und 267062 sowie Zellkulturröhrchen mit flachen Seiten 156758
500
10,5 x 22 mm
8
Thermanox Kunststoff-Deckgläser, rechteckig
Kunststoff
Autofluoreszierend im Bereich von 380 bis 545 nm
Deckgläser werden mit der Zellkulturseite zum Etikett hin verpackt
50
Steril
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423043 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum27/05/2025 Catalog Number174934
Chargennummer1416714 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum27/05/2025 Catalog Number174934
Chargennummer1414495 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/04/2025 Catalog Number174934
Chargennummer1414496 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number174934
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™ Deckgläser > 10,5 x 22 mm; für rechteckige 8-Well-Multischalen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.