Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
386.00 CHF - 1950.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Rechteckig |
Typ | Zellkultur-Schale |
Länge (metrisch) | 84 mm |
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Verschluss inklusive | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellanzahl | Verschluss inklusive | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10192831
![]() |
Thermo Scientific™
438733 |
72 | Inklusive Verschluss | Unsteril |
386.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10104371
![]() |
Thermo Scientific™
439225 |
60 | Inklusive Verschluss | Unsteril |
426.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10204221
|
Thermo Scientific™
452256 |
60 | Inklusive Verschluss | Steril |
1810.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10112791
![]() |
Thermo Scientific™
470378 |
72 | Inklusive Verschluss | Steril |
1950.00 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10326141
![]() |
Thermo Scientific™
472400 |
60 | Verschluss nicht inbegriffen | Steril |
980.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Schaffen Sie Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
- Eingeschränkte Proteinadsorption
- Deckel besitzen gekappte Ecken zur einfachen Orientierung
- Große, erhabene alphanumerische Markierung
- Einzigartige Oberflächenbehandlung zum besseren Durchmischen von Proben und Reagenzien
- MiniTrays für serologische Anwendungen besitzen etwas kleinere Wells
Spezifikation
Flach | |
Rechteckig | |
84 mm | |
59 mm |
Polystyrol | |
Zellkultur-Schale | |
59 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.