Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
Marke: Thermo Scientific™ 438733
381.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schaffen Sie Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
- Eingeschränkte Proteinadsorption
- Deckel besitzen gekappte Ecken zur einfachen Orientierung
- Große, erhabene alphanumerische Markierung
- Einzigartige Oberflächenbehandlung zum besseren Durchmischen von Proben und Reagenzien
- MiniTrays für serologische Anwendungen besitzen etwas kleinere Wells
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Rechteckig | |
Zellkultur | |
72 | |
Deckel | |
10 | |
59 mm |
Polystyrol | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Zellkultur-Schale | |
Für serologische Anwendungen | |
100 | |
84 mm | |
59 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417028 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2025 | 438733 |
1412312 | Konformitätsbescheinigung | 24/09/2024 | 438733 |
1404529 | Konformitätsbescheinigung | 02/07/2024 | 438733 |
1400968 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2024 | 438733 |
1397164 | Konformitätsbescheinigung | 08/12/2023 | 438733 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.