Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
BIOPHARMA
Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ 472400
887.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10326141
  • 980.00 CHF / 400 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schaffen Sie Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
  • Eingeschränkte Proteinadsorption
  • Deckel besitzen gekappte Ecken zur einfachen Orientierung
  • Große, erhabene alphanumerische Markierung
  • Einzigartige Oberflächenbehandlung zum besseren Durchmischen von Proben und Reagenzien
  • MiniTrays für serologische Anwendungen besitzen etwas kleinere Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss nicht inbegriffen
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Schale
S-Platte
100
59 mm
Flach
Rechteckig
Nunclon Delta
60
400
84 mm
59 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185350 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/02/2025 Catalog Number472400
Chargennummer182782 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number472400
Chargennummer175584 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number472400
Chargennummer167302 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number472400
Chargennummer177047 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number472400
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.