Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays
Mehr Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Nunc MicroWell MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
Marke:  Thermo Scientific™ 452256
1645.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10204221
  • 1810.00 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schaffen Sie Platz in den Gefriergeräten und Inkubatoren mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays, die dank ihrer optischen Durchlässigkeit mit Inversionsmikroskopen verwendet werden können.
  • Eingeschränkte Proteinadsorption
  • Deckel besitzen gekappte Ecken zur einfachen Orientierung
  • Große, erhabene alphanumerische Markierung
  • Einzigartige Oberflächenbehandlung zum besseren Durchmischen von Proben und Reagenzien
  • MiniTrays für serologische Anwendungen besitzen etwas kleinere Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Verschluss
Flach
Rechteckig
Nunclon Delta
60
480
84 mm
59 mm
Polystyrol
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Schale
Deckel
120
59 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTrays > 60 Wells; Mit Deckel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.