Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Zellwachstum direkt auf einem Mikroskopobjektträger aus Glas mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™Chamber Slide System.
357.48 CHF - 2640.60 CHF
Spezifikation
Deckelmaterial | Polystyrol |
---|---|
Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
Material | CC2-Glas (imitiert Polylysin) |
Enthält | Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung |
Anzahl pro Packung | 16 |
Produktcode | Marke | Wells | Material | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Material | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10164271
|
Thermo Scientific™
154739 |
1 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 1-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbarem Well | N/A | N/A | N/A | |||||
13073043
|
Thermo Scientific™
154739 |
1 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 1-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbarem Well | N/A | N/A | N/A | |||||
16270661
|
Thermo Scientific™
154739 |
1 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 1-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbarem Well |
458.00 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13083043
|
Thermo Scientific™
154852 |
2 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 2-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells | N/A | N/A | N/A | |||||
11317714
|
Thermo Scientific™
154852 |
2 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 2-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells | N/A | N/A | N/A | |||||
16210651
|
Thermo Scientific™
154852 |
2 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 2-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells |
474.00 CHF
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16280661
|
Thermo Scientific™
154917 |
4 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 4-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells |
605.00 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10092371
|
Thermo Scientific™
154917 |
4 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 4-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells | N/A | N/A | N/A | |||||
11327714
|
Thermo Scientific™
154917 |
4 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 4-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells | N/A | N/A | N/A | |||||
13093043
|
Thermo Scientific™
154941 |
8 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells | N/A | N/A | N/A | |||||
10564751
|
Thermo Scientific™
154941 |
8 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells | N/A | N/A | N/A | |||||
16290661
|
Thermo Scientific™
154941 |
8 | CC2-Glas (imitiert Polylysin) | 8-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells |
697.00 CHF
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Kammerobjektträger-System können Sie Zellen (z. B. Neuronen) direkt auf einem Objektträger aus aminiertem Glas kultivieren. Die Objektträger haben eine chemisch modifizierte CC2-Wachstumsfläche, die die Eigenschaften einer Polylysin-Beschichtung nachahmt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten mit herausnehmbaren Medienkammern.
Merkmale:- Die Wachstumsoberfläche bietet Bindungsstellen, die für anspruchsvolle Zellen (z. B. Neuronen) optimiert sind.
- Die Oberflächenmodifikation bleibt auch ohne Kühlung stabil.
- Der Polystyrol-Deckel mit Laschen ermöglicht einen Gasaustausch bei minimaler Verdunstung.
- Das Demontagewerkzeug trennt Medienkammer und Glasobjektträger.
- Der Objektträger ist mit biokompatiblen, hydrophoben Kammerrand versehen.
- Der Objektträger verfügt über ein hellblaues, mattiertes Beschriftungsfeld.
- Haltbarkeit: 12 Monate
Enthält:
- Werkzeug zum Abnehmen der Kammer
Bestellinformationen:
- Im 96er- oder 16er-Pack erhältlich.
- Steriler Versand in stapelbaren Inkubationsschalen.
Spezifikation
Polystyrol | |
CC2-Glas (imitiert Polylysin) | |
16 | |
Steril |
Zellkultur | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung | |
74 x 25 mm | |
Durchsichtig |
Nur für Forschungszwecke