Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Zellwachstum direkt auf einem Mikroskopobjektträger aus Glas mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™Chamber Slide System.
Marke:  Thermo Scientific™ 154739
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13073043
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Kammerobjektträger-System können Sie Zellen (z. B. Neuronen) direkt auf einem Objektträger aus aminiertem Glas kultivieren. Die Objektträger haben eine chemisch modifizierte CC2-Wachstumsfläche, die die Eigenschaften einer Polylysin-Beschichtung nachahmt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten mit herausnehmbaren Medienkammern.
  • Ohne Kühlung über ein Jahr stabil und beständig
  • Abdeckung ermöglicht Gasaustausch bei minimierter Verdunstung
  • Steril
  • Demontagewerkzeug zum Trennen von Kammer und Glas
  • Bietet optimale Bindungsstellen für anspruchsvolle Zellen
  • Hellblaues, mattiertes Schriftfeld
Enthält: Demontagewerkzeug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
Polystyrol
Zellkultur
2,0 bis 4,5 ml
16
Steril
8,6 cm2
1-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbarem Well
CC2-Glas (imitiert Polylysin)
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung
74 x 25 mm
Durchsichtig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System > 1-Well; Arbeitsvolumen:2-4,5 ml
Nur für Forschungszwecke