Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Zellwachstum direkt auf einem Mikroskopobjektträger aus Glas mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™Chamber Slide System.
Marke:  Thermo Scientific™ 154917
436.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16280661
  • 605.00 CHF / 16 Stück
Verfügbar ab: 01-12-2025
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Kammerobjektträger-System können Sie Zellen (z. B. Neuronen) direkt auf einem Objektträger aus aminiertem Glas kultivieren. Die Objektträger haben eine chemisch modifizierte CC2-Wachstumsfläche, die die Eigenschaften einer Polylysin-Beschichtung nachahmt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten mit herausnehmbaren Medienkammern.
  • Ohne Kühlung über ein Jahr stabil und beständig
  • Abdeckung ermöglicht Gasaustausch bei minimierter Verdunstung
  • Steril
  • Demontagewerkzeug zum Trennen von Kammer und Glas
  • Bietet optimale Bindungsstellen für anspruchsvolle Zellen
  • Hellblaues, mattiertes Schriftfeld
Enthält: Demontagewerkzeug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4
Polystyrol
Zellkultur
0.5 bis 1.0 ml
16
Steril
1,7 cm2
4-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbaren Wells
CC2-Glas (imitiert Polylysin)
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung
74 x 25 mm
Durchsichtig
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Tage
    42
    Stunden
    0
    Minuten
    1
    Sekunden
    56
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System > 4-Well; Arbeitsvolumen:0,5 bis 1 ml
Nur für Forschungszwecke