Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Züchten Sie ädhärente Zellen sofort auf dem Mikroskopobjektträger mit der einzigartigen abnehmbaren Kammer des Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide Systems.
Marke:  Thermo Scientific™ 178599
177.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
219.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16260681
  • 236.00 CHF / 16 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Kultivieren, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™, der aus einer Polystyrol-Medienkammer besteht, die an einem Mikroskopobjektträger befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Wählen Sie entweder Objektträger aus speziell gewaschenem Kalknatronglas oder die für die Zellanlagerung optimierten Objektträger aus Permanox-Kunststoff. Die Medienkammer lässt sich ohne Hilfsmittel mühelos entfernen.
  • Vielzahl von Formaten und Anzahl von Wells für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Erhältlich mit Permanox lösungsmittelbeständigem Kunststoffobjektträger für adhärente Zellkulturen
  • Schriftfeld für einfache Identifizierung von Proben
  • Sparen Sie Zeit und Reagenzien durch die Anzucht von Zellen direkt auf dem Objektträger
  • In Konfigurationen mit 1, 2, 4, 8 und 16 Wells; jeweils Abmessung von 25 × 75 mm
  • Silikondichtung in medizinischer Qualität kann für die Verwendung mit Deckgläsern entfernt werden
  • Kein Zelltransfer vor Visualisierung/Färbung erforderlich
  • Nützlich für Viren- und Mykoplasmentests, Chromosomenstudien, Toxizitätstests und Immunozytologie
  • Geeignet für Fluoreszenzmarker
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16
Polystyrol
Zellkultur
0,1 bis 0,2 ml
16
Steril
0,4 cm2
16-Well Chamber Slide mit herausnehmbaren Wells
Kalknatronglas
Mit transparentem Polystyrol-Deckel ohne Griff
75 x 25 mm
Durchsichtig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1398628 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/04/2024 Catalog Number178599
Chargennummer1403784 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/03/2024 Catalog Number178599
Chargennummer1382150 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/04/2023 Catalog Number178599
Chargennummer1376768 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2023 Catalog Number178599
Chargennummer1371338 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/11/2022 Catalog Number178599
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System > Chamber Slide System, Glas; 16-Well
Nur für Forschungszwecke