Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Experience rapid cell counting with the Countess 3 FL Automated Cell Counter. This brightfield and fluorescence cell counter has advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software for counting cells and nuclei, monitoring fluorescence, and measuring cell viability.
Marke:  Invitrogen™ A49866
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16822556
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Vom Benutzer installierte automatisierte Zellzähler & Zubehör
5 MP
EVOS-Mikroskope, Attune Durchflusszytometer
2 samples per slide
3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes)
Integriertes USB-Laufwerk
LxBxT: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm (9 x 9 x 5,5 in.)
3,6 kg
Bei Raumtemperatur lagern.
Umgebungstemperatur
50/60 Hz
Countess
Cell Culture and Analysis Workflows
Hellfeld, Fluoreszent
2.5X
LCD (1280 x 800 pixels)
Countess 3/3 FL Cell Counter Software
8 lb.
RoHS
1 package
1-year Standard
100/240 V
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter > Countess™ 3 FL automatischer Zellzähler, Starter-Kit