missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems

Die Invitrogen Collibri PS DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome einschließlich FFPE-Proben geeignet.

Marke:  Invitrogen™ A43613024

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16534331

  • 1110.00 CHF / 24 Reaktionen
Verfügbar ab: 16-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

• Collibri PS DNA-Bibliothek-Vorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C
• Collibri DNA-UD-Indizes, Lagerung bei -20 °C
Kit
Genom- und DNA-Sequenzierung
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
24 Aufreinigungen
PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz D, 73-96)
Trockeneis
Bibliotheksgenerierung
Das Produkt enthält die Module A39122024, A43351024, A43190024
DNA
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000
Fragmentbibliothek
Collibri™
24 Präp.
Alle
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ PS DNA Library Prep Kits for Illumina Systems > PS DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz D, 73-96), 24 Präp.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.