Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System
Entwickelt, um im Vergleich mit einem herkömmlichen Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System ohne größeren Platzbedarf den Ertrag der Zellkulturen zu erhöhen und die Produktivität zu verbessern.
Marke: Thermo Scientific™ 169118
801.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Case of 3
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ System bietet 30 % mehr Oberfläche und Ertrag* im Vergleich mit herkömmlichen Cell Factory System oder ähnlichen Mehr-Ebenen-Systemen für adhärente Zellkulturen. Seine wirtschaftlichen Vorteile haben unmittelbare Auswirkungen auf viele verschiedene Bereiche eines Unternehmens, da dieses System die Optimierung der Produktionsfläche für Zellkulturen, die Reduzierung des Material- und Arbeitsaufwandes und die Erhöhung der Zellkulturausbeute ermöglicht.
- Steigern Sie Ihren Ertrag - 30 % MEHR Oberfläche und Ertrag* bei gleichem Platzbedarf im Vergleich mit herkömmlichen Nunc Cell Factory Systemen
- Höhere Produktivität - Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Arbeit, indem Sie eine höhere Ausbeute pro Herstellungszyklus erzielen
- Verbessern Sie IhreProzessökonomie - Steigern Sie Ihre Fertigungskapazität ohne Investitionen
- Nutzen Sie ökologische Möglichkeiten - Reduzieren Sie Ihren Verbrauch und senken Sie Dekontaminations- und Entsorgungskosten
Spezifikation
Nunc High Density Cell Factory System | |
7,3 in. | |
3/Cs. | |
Belüftet | |
13 |
Polystyrol | |
186 mm | |
Less waste, renewable material | |
8216 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
183194 | Bestrahlungszertifikat | 09/01/2025 | 169118 |
183194 | Konformitätsbescheinigung | 03/01/2025 | 169118 |
179238 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 169118 |
171979 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 169118 |
167181 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 169118 |