Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung
GREENER_CHOICE
Erheben Sie die Kryolagerung auf die nächste Stufe. Dieses Fläschchensystem umfasst Gefäße mit 2D-Barcodes und Gestelle im standardmäßigen Mikrotiterplattenformat für die Verwendung auf dem Labortisch oder für automatisierte Applikationen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374221
661.43 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10538219
  • 859.00 CHF / 480 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polypropylen (Kappe)
kryogen
Kryobank
Gestell mit Verriegelung und Deckel, 48/480
480
2 ml
Steril
2D Barcode
Durchsichtig (Verschluss)
48
Nunc™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421529 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/02/2025 Catalog Number374221
Chargennummer1280548 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374221
Chargennummer1291620 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number374221
Chargennummer1416828 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/11/2024 Catalog Number374221
Chargennummer1417068 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/11/2024 Catalog Number374221
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank Fläschchensysteme mit Kodierung > Nunc Cryobank 2,0 ml, 2D-Barcode, mit durchsichtiger Kappe, 10 Racks mit 48 St./Karton, Latch-Rack, steril
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.