Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde
GREENER_CHOICE
Diese Universalröhren mit Außengewinde können Sie in großen Aufbewahrungssystemen verwenden oder in kleineren Systemen für die gewohnte Kryolagerung in Dewar-Gefäßen.
Marke:  Thermo Scientific™ 374502
483.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
483.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13416113
  • 672.00 CHF / 480 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Steril
Naturfarben
Flachboden
Außengewinde
Weißes Feld und Graduierungen
Großpackung
Universalröhrchen mit Außengewinde
Nunc Universalröhrchen mit 2D-Code
1,8 mL
Kunststoff
Kryobank
480/Karton
2D auf Röhrchenboden
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425071 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number374502
Chargennummer1425070 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/03/2025 Catalog Number374502
Chargennummer1421966 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/01/2025 Catalog Number374502
Chargennummer1420731 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number374502
Chargennummer1420700 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/01/2025 Catalog Number374502
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde > Nunc 1,8 ml-Universalröhrchen mit Außengewinde, mit 2D-Code, nicht im Rack, Großpackung, 10 Beutel mit 48 Röhrchen, steril
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.