Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen
Führen Sie mithilfe der TripleFlasks Anwendungen mit großen Zellkulturen wie Drogenscreenings und Scale-Ups aus.
436.27 CHF - 852.00 CHF
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Oberflächenbehandlung | Verschlusstyp | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Oberflächenbehandlung | Verschlusstyp | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10757811
![]() |
Thermo Scientific™
132867 |
500 cm2 | Zellkultur-behandelt | Fest | Nein |
646.00 CHF
32 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12611490
|
Thermo Scientific™
132867 |
500 cm2 | Zellkultur-behandelt | Fest | Nein | N/A | ||||||
12364183
|
Thermo Scientific™
132865 |
175 cm2 | Zellkultur-behandelt | Filter | Nein |
659.00 CHF
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10272721
![]() |
Thermo Scientific™
132913 |
500 cm2 | Zellkultur-behandelt | Filter | Nein |
852.00 CHF
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10031112
![]() |
Thermo Scientific™
132920 |
500 cm2 | Nunclon Delta | Filter | Ja |
788.00 CHF
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12354183
![]() |
Thermo Scientific™
132925 |
175 cm² | Nunclon Delta | Filter | Ja |
801.00 CHF
32 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelten Zellkulturflaschen stehen Ihnen insgesamt 500 cm2 an Wachstumsfläche für die Vergrößerung Ihrer Zellkulturen zur Verfügung, und das bei der gleichen Stellfläche wie eine herkömmliche Flasche. Die Gesamtkulturfläche wird mittels dreier paralleler Ebenen und einer geraden Halsöffnung erzielt, die effizient in automatisierte Systeme integrierbar ist. Jede TripleFlask wird einer Nunclon™ Delta Behandlung unterzogen, eine firmeneigene Behandlung für Zellkulturoberflächen, die bei einer Vielzahl von Zelltypen für maximale Adhäsion sorgt.
Drei Schichten von Wachstumsflächen bieten eine Kulturfläche von insgesamt 500 cm2 beim gleichen Platzbedarf wie ein standardmäßiger 175 cm2 Nunc-Zellkulturkolben.
- Empfohlenes Arbeitsvolumen: 200 ml.
- Fördert die einschichtige adhärente Zellkultur.
- Auch mit Barcode 128 verfügbar
- Das Nunclon Delta-Zertifikat ist in jedem Fall für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und Sterilität beigefügt.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.