Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen
Führen Sie mithilfe der TripleFlasks Anwendungen mit großen Zellkulturen wie Drogenscreenings und Scale-Ups aus.
Marke: Thermo Scientific™ 132867
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelten Zellkulturflaschen stehen Ihnen insgesamt 500 cm2 an Wachstumsfläche für die Vergrößerung Ihrer Zellkulturen zur Verfügung, und das bei der gleichen Stellfläche wie eine herkömmliche Flasche. Die Gesamtkulturfläche wird mittels dreier paralleler Ebenen und einer geraden Halsöffnung erzielt, die effizient in automatisierte Systeme integrierbar ist. Jede TripleFlask wird einer Nunclon™ Delta Behandlung unterzogen, eine firmeneigene Behandlung für Zellkulturoberflächen, die bei einer Vielzahl von Zelltypen für maximale Adhäsion sorgt.
Drei Ebenen von Wachstumsflächen bieten insgesamt eine Kulturfläche von 500 cm2 beim Platzbedarf einer 175 cm2 Standard-Zellkulturflasche.
- Empfohlenes Arbeitsvolumen: 200 ml.
- Für herkömmliche, flache, Monolayer-Kulturen
- Außenabmessungen von 175 cm2
- Auch mit Barcode 128 verfügbar
Enthält:
Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelllinien ist in jedem Behälter enthalten.
Spezifikation
Nein | |
Gerade | |
1 | |
Steril | |
Fest | |
Zellkultur-behandelt |
Zellkultur behandelte TripleFlaschen | |
32 | |
Gleiche Außenmaße wie der Standard Nunc T175 mit geradem Hals | |
Flach | |
500 cm2 | |
200 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185576 | Bestrahlungszertifikat | 01/06/2025 | 132867 |
185131 | Bestrahlungszertifikat | 14/02/2025 | 132867 |
185576 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2025 | 132867 |
185131 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2025 | 132867 |
171389 | Konformitätsbescheinigung | 02/12/2024 | 132867 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.