Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen
BIOPHARMA
Führen Sie mithilfe der TripleFlasks Anwendungen mit großen Zellkulturen wie Drogenscreenings und Scale-Ups aus.
Marke:  Thermo Scientific™ 132920
558.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031112
  • 788.00 CHF / 32 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelten Zellkulturflaschen stehen Ihnen insgesamt 500 cm2 an Wachstumsfläche für die Vergrößerung Ihrer Zellkulturen zur Verfügung, und das bei der gleichen Stellfläche wie eine herkömmliche Flasche. Die Gesamtkulturfläche wird mittels dreier paralleler Ebenen und einer geraden Halsöffnung erzielt, die effizient in automatisierte Systeme integrierbar ist. Jede TripleFlask wird einer Nunclon™ Delta Behandlung unterzogen, eine firmeneigene Behandlung für Zellkulturoberflächen, die bei einer Vielzahl von Zelltypen für maximale Adhäsion sorgt.
Drei Ebenen von Wachstumsflächen bieten insgesamt eine Kulturfläche von 500 cm2 beim Platzbedarf einer 175 cm2 Standard-Zellkulturflasche.
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen: 200 ml.
  • Für herkömmliche, flache, Monolayer-Kulturen
  • Außenabmessungen von 175 cm2
  • Auch mit Barcode 128 verfügbar
Enthält:
Die Nunclon Delta Zertifizierung inklusive Tests für vier verschiedene Zelllinien ist in jedem Behälter enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Gerade
1
Steril
500 cm2
200 ml
Zellkultur behandelte TripleFlaschen
32
Gleiche Außenmaße wie der Standard Nunc T175 mit geradem Hals
Filter
Nunclon Delta
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer183899 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number132920
Chargennummer183899 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/12/2024 Catalog Number132920
Chargennummer177656 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132920
Chargennummer175236 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132920
Chargennummer162520 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132920
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ behandelte Zellkulturflaschen > Nunc TripleFlask 500 cm2, Filterkappe, Barcode, 32 Stck./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.