Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 50 ml-Bioreaktorröhrchen
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreaktor-Zentrifugenröhrchen wurden für das Screening auf Proteinexpression mit hohem Durchsatz und die Entwicklung und Optimierung von Zelllinien unter Suspensionsbedingungen entwickelt.
Marke:  Thermo Scientific™ 332260
70.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 30054604
  • 120.00 CHF / 90 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc™ Bioreaktor-Zentrifugenröhrchen wurden für das Screening auf Proteinexpression mit hohem Durchsatz und die Entwicklung und Optimierung von Zelllinien unter Suspensionsbedingungen entwickelt. Der verstellbare, 4-stufige Belüftungsverschluss mit einer 0,2 μm-Filtermembran ermöglicht einen kontrollierten Gasaustausch und eine Luftzirkulation ohne Kontamination. Ergonomische, gerillte Kappe für mühelose Handhabung und ein großes Schriftfeld für eine einfache Identifizierung.
  • Ideal für Screening-Analysen mit geringem Volumen und hohem Durchsatz
  • Proteinexpressions-Suspensionskulturvolumina von 10 ml bis 25 ml
  • Praktische Packungsgrößen
  • Vier verschiedene Belüftungsgrößen (Anzeigetyp) auf der Kappe.
  • Röhrchen: Polypropylen
  • Kappe: HDPE
  • Filter: PTFE
  • Anzeige: Polystyrol
  • 2 µm-PTFE-Filtermembran
  • Für alle Suspensionskulturen geeignet
  • Steril – SAL 10-6
  • Nicht-pyrogenisch
  • Nicht zytotoxisch
  • Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
Ja
Ideal für Screening-Analysen mit geringem Volumen und hohem Durchsatz
90
Steril
Ja
Konisch
Ja
Proteinexpressions-Suspensionskulturvolumen von 10 ml bis 25 ml
Polypropylen
  • Kappe: HDPE
  • Filter: PTFE
  • Anzeige: Polystyrol 
  • 0,2 µm-PTFE-Filtermembran
3
Ja
Autoklavierbar
Vier verschiedene Belüftungsgrößen (Anzeigetyp) auf der Kappe.
Conical Centrifuge Tube
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 50 ml-Bioreaktorröhrchen >