Learn More
Scientific Glass Labs™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Scientific Glass Labs™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas neigen weniger zu Verstopfung oder Klumpenbildung beim Einfüllen von Pulvern.
Marke:  Scientific Glass Labs™ FPH-240-050D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12983591
  • 6.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Kurzstieltrichter
  • Weniger Verklumpen und Kristallisieren von pulverartigen Substanzen im Trichter
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
13 mm
Borosilikatglas
20 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scientific Glass Labs™ Pulvertrichter aus Borosilikatglas > AD Schaft:13 mm