Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Virus
Komplettes Kit mit Mini-Spin-Säulen für Kieselgelmembranen für die zuverlässige Aufreinigung von viraler RNA aus zellfreien biologischen Flüssigkeiten (z. B. Serum und Plasma).
Marke: Macherey-Nagel™ 740956.10
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA-Virus
- Zuverlässige und reproduzierbare Isolierung viraler RNA frei von Verunreinigungen
- Sicheres und bewährtes Verfahren
- Bewährt für eine Vielzahl von Viren, darunter Grippeviren, HCV, HIV, Vogelgrippevirus, Blauzungenvirus
- Träger-RNA für höchste Empfindlichkeit in Downstream-Prozesse enthalten
- Schnelles und praktisches Protokoll – virale RNA und DNA* innerhalb von nur 30 min
- Support-Protokoll für die parallele Isolierung von viraler RNA und DNA (mit Proteinase K, nicht im Kit enthalten)
- Virale RNA aus 150 μl Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten
- Typische Downstream-Prozesse: RT-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Blaues Band | |
Mini-Spin-Säule | |
50 μl | |
Bindungsvermögen: 40 μg | |
Isolierung viraler RNA | |
10 Aufreinigungen | |
30 min/4 - 6 Preps |
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Silika-Membran | |
Zellfreie biologische Flüssigkeiten, Plasma, Serum, Plasma, zellfreie biologische Flüssigkeiten | |
Zentrifuge | |
NucleoSpin RNA-Virus-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, Träger-RNA | |
< 150 μl |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin RNA Virus
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch mit Wasser gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, ethanol