Learn More
Thermo Scientific™ Modification Solution I
Unmethylierte Cytosine deanimieren und in Uracile umwandeln. Thermo Scientific™ EpiJET™ Modifikationslösung I ist Bestandteil des EpiJET™ Bisulfit-Umwandlungskits (K1461) und kann gesondert erworben werden, wenn zusätzlicher Puffer für mehr Reaktionen benötigt wird. Wird in 1,2 ml-Aliquoten geliefert.
Marke: Thermo Scientific™ R2111
28.14 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das EpiJET Bisulfite Conversion Kit wurde für die einfache und zuverlässige Bisulfit-Umwandlung von DNA für die Methylierungsanalyse entwickelt. Das Kit integriert die thermische DNA-Denaturierung und die Bisulfit-Umwandlungsreaktionen in einem Schritt. Die nicht methylierten Zytosinen werden mit dem pulverförmigen Modifikationsreagenz, das mit den beiden Modifikationslösungen rekonstituiert wurde, deaminiert und in Uracils umgewandelt. Dieser Schritt kann nach einem langen oder kurzen Protokoll durchgeführt werden, je nach Downstream-Prozess. Die konvertierte DNA wird für die Entsulfonierung an eine Membran gebunden und anschließend aufgereinigt und eluiert. Die resultierende Elution der konvertierten DNA eignet sich für eine Reihe von Verfahren, die bei der Methylierungsstatusanalyse verwendet werden, einschließlich PCR, qPCR, COBRA und Sequenzierung.
Spezifikation
1,2 ml | |
EpiJET | |
Flüssig |