Learn More
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, NaCl-Fenster, 19 mm Öffnung
Stellt ein praktisch montiertes, nicht absorbierendes Substrat für die qualitative Infrarotanalyse bereit.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 043929.KJ
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15406565
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Größe: 5 x 10 cm
  • NaCl-Fenster
  • 19 mm Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-IR-Karten
5 Pk.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Einweg-IR-Karten, 5x10 cm, NaCl-Fenster, 19 mm Öffnung > Menge: 5er-Pckg.