Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Virus
Komplettes Kit mit Mini-Spin-Säulen für Kieselgelmembranen für die zuverlässige Aufreinigung von viraler RNA aus zellfreien biologischen Flüssigkeiten (z. B. Serum und Plasma).
67.45 CHF - 1285.00 CHF
Spezifikation
Farbe Blaues Band
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur (18–25 °C)
Format Mini-Spin-Säule
Isolation Technology Silika-Membran
Elutionsvolumen 50 μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12771021
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740956.10
10 Aufreinigungen
67.45 CHF
10 Reaktionen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12781021
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
740956.250
250 Aufreinigungen
1285.00 CHF
450 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA-Virus
  • Zuverlässige und reproduzierbare Isolierung viraler RNA frei von Verunreinigungen
  • Sicheres und bewährtes Verfahren
  • Bewährt für eine Vielzahl von Viren, darunter Grippeviren, HCV, HIV, Vogelgrippevirus, Blauzungenvirus
  • Träger-RNA für höchste Empfindlichkeit in Downstream-Prozesse enthalten
  • Schnelles und praktisches Protokoll – virale RNA und DNA* innerhalb von nur 30 min
  • Support-Protokoll für die parallele Isolierung von viraler RNA und DNA (mit Proteinase K, nicht im Kit enthalten)
  • Virale RNA aus 150 μl Serum, Plasma und zellfreien biologischen Flüssigkeiten
  • Typische Downstream-Prozesse: RT-PCR, enzymatische Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
Blaues Band
Mini-Spin-Säule
50 μl
Bindungsvermögen: 40 μg
Isolierung viraler RNA
< 150 μl
Raumtemperatur (18–25 °C)
Silika-Membran
Zellfreie biologische Flüssigkeiten, Plasma, Serum, Plasma, zellfreie biologische Flüssigkeiten
Zentrifuge
NucleoSpin RNA-Virus-Säulen mit Entnahmeröhrchen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Puffer, Träger-RNA
30 min/4 - 6 Preps
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Virus