Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF-Kit-Pufferlösungen
Zusätzliche Puffer für die Verwendung mit NucleoBond™ PC-EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA. Zu den Pufferlösungen gehören: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF und H2O-EF.
72.60 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoBond™ PC EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) |
CAS | 64-17-5d |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15869107
|
Macherey-Nagel™
740790.1 |
Resuspendierungspuffer S1-EF |
106.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15879107
|
Macherey-Nagel™
740791.1 |
Lysepuffer S2-EF |
106.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15889107
|
Macherey-Nagel™
740792.1 |
Acetatpufferlösung |
191.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15899107
|
Macherey-Nagel™
740793.1 |
Äquilibrierungspuffer N2-EF |
142.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15809117
|
Macherey-Nagel™
740794.1 |
Waschpuffer N3-EF |
142.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15819117
|
Macherey-Nagel™
740795.1 |
Waschpuffer N4-EF |
142.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15829117
|
Macherey-Nagel™
740796.1 |
Elutionspuffer N5-EF |
142.00 CHF
600 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15839117
|
Macherey-Nagel™
740797.1 |
Wiederauflösepuffer TE-EF |
106.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15849117
|
Macherey-Nagel™
740798.1 |
Wasser |
72.60 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
NucleBond™ PC EF: Der klassische Anionenaustauscher zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA
- Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
- Plasmid-DNA mit weniger als 0.1 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Schnelle und einfache Klärung von Lysaten durch gefaltete Filter – keine Zentrifugation erforderlich, keine Scherkräfte
- NucleoBond™ Finalizer sind erhältlich, um eine zeitaufwendige Zentrifugation für Plasmid-Ausfällung zu vermeiden
- Separate Bindungssäulen von NucleoBond™ PC-Kits, erhältlich als NucleoBond™ AX-Säulen
Spezifikation
Farblos | |
64-17-5d | |
Flüssig |
NucleoBond™ PC EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 1 Jahr