Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF-Kit-Pufferlösungen
Zusätzliche Puffer für die Verwendung mit NucleoBond™ PC-EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA. Zu den Pufferlösungen gehören: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF und H2O-EF.
Marke: Macherey-Nagel™ 740791.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NucleBond™ PC EF: Der klassische Anionenaustauscher zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA
- Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
- Plasmid-DNA mit weniger als 0.1 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Schnelle und einfache Klärung von Lysaten durch gefaltete Filter – keine Zentrifugation erforderlich, keine Scherkräfte
- NucleoBond™ Finalizer sind erhältlich, um eine zeitaufwendige Zentrifugation für Plasmid-Ausfällung zu vermeiden
- Separate Bindungssäulen von NucleoBond™ PC-Kits, erhältlich als NucleoBond™ AX-Säulen
Spezifikation
Farblos | |
NucleoBond™ PC EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) | |
> 12 | |
64-17-5d | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA |
Natriumhydroxidlösung, verdünnt; Dodecylsulfat, Natriumsalz; Wasser | |
Natriumhydroxidlösung, verdünnt; Dodecylsulfat, Natriumsalz; Wasser | |
1000 mL | |
Geruchsneutral | |
Flüssig | |
Lysepuffer S2-EF |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Buffer S2-EF (1000 mL)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, dodecyl sulphate sodium salt