Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF-Kit-Pufferlösungen
Zusätzliche Puffer für die Verwendung mit NucleoBond™ PC-EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA. Zu den Pufferlösungen gehören: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF und H2O-EF.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740793.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899107
  • 142.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NucleBond™ PC EF: Der klassische Anionenaustauscher zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA
  • Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
  • Plasmid-DNA mit weniger als 0.1 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
  • Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
  • Schnelle und einfache Klärung von Lysaten durch gefaltete Filter – keine Zentrifugation erforderlich, keine Scherkräfte
  • NucleoBond™ Finalizer sind erhältlich, um eine zeitaufwendige Zentrifugation für Plasmid-Ausfällung zu vermeiden
  • Separate Bindungssäulen von NucleoBond™ PC-Kits, erhältlich als NucleoBond™ AX-Säulen
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
NucleoBond™ PC EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100)
6,0 bis 6,5
64-17-5d
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA
Ethanol, verdünnt <20 %; Kaliumchlorid; Wasser
Ethanol, verdünnt <20 %; Kaliumchlorid; Wasser
1000 mL
Alkoholisch
Flüssig
Äquilibrierungspuffer N2-EF
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Buffer N2-EF (1000 mL)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, triton-x 114