Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF-Kit-Pufferlösungen
Zusätzliche Puffer für die Verwendung mit NucleoBond™ PC-EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA. Zu den Pufferlösungen gehören: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF und H2O-EF.
Marke: Macherey-Nagel™ 740790.1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NucleBond™ PC EF: Der klassische Anionenaustauscher zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA
- Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
- Plasmid-DNA mit weniger als 0.1 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
- Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
- Schnelle und einfache Klärung von Lysaten durch gefaltete Filter – keine Zentrifugation erforderlich, keine Scherkräfte
- NucleoBond™ Finalizer sind erhältlich, um eine zeitaufwendige Zentrifugation für Plasmid-Ausfällung zu vermeiden
- Separate Bindungssäulen von NucleoBond™ PC-Kits, erhältlich als NucleoBond™ AX-Säulen
Specifica
Farblos | |
NucleoBond™ PC EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) | |
7,5 bis 8,5 | |
64-17-5d | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA |
Chemisches Gemisch (<1 %) in Wasser | |
Chemisches Gemisch (< 1 %) in Wasser | |
1000 mL | |
Geruchsneutral | |
Flüssig | |
Resuspendierungspuffer S1-EF |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto