Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ PC EF-Kit-Pufferlösungen
Zusätzliche Puffer für die Verwendung mit NucleoBond™ PC-EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100) zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA. Zu den Pufferlösungen gehören: S1/S2/S3-EF, N2/N3/N4/N5-EF, TE-EF und H2O-EF.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740797.1
85.85 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21695" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839117
  • 106.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NucleBond™ PC EF: Der klassische Anionenaustauscher zur Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA
  • Bewährte Anionenaustausch-Technologie – Plasmid-DNA geeignet für Transfektionen
  • Plasmid-DNA mit weniger als 0.1 EU/μg für die Transfektion hochgradig empfindlicher Zellen
  • Patentierte Endotoxin-Beseitigung durch zusätzlichen Waschschritt – keine zusätzliche Inkubation auf Eis erforderlich
  • Schnelle und einfache Klärung von Lysaten durch gefaltete Filter – keine Zentrifugation erforderlich, keine Scherkräfte
  • NucleoBond™ Finalizer sind erhältlich, um eine zeitaufwendige Zentrifugation für Plasmid-Ausfällung zu vermeiden
  • Separate Bindungssäulen von NucleoBond™ PC-Kits, erhältlich als NucleoBond™ AX-Säulen
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
NucleoBond™ PC EF-Kits (PC 500 EF, PC 2000 EF, PC 10000 EF, PC Prep 100)
7,2 bis 7,7
64-17-5d
Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Aufreinigung von endotoxinfreier Plasmid-DNA
Chemisches Gemisch (<1 %) in Wasser
Chemisches Gemisch (< 1 %) in Wasser
1000 mL
Geruchsneutral
Flüssig
Wiederauflösepuffer TE-EF