Learn More
Thermo Scientific Chemicals NP-40-Lysepuffer
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60766.AP
100.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15403489
  • 104.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
NP40 Cell Lysis Buffer ist für die Präparation von Zellextrakten geeignet, die mit dem Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA und Western Blotting analysiert werden. Er kann auch als Waschpuffer für Immunpräzipitationsreaktionen verwendet werden.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Dieser Puffer enthält: 50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 150 mM NaCl, 1 %NP-40 und 5 mM EDTA. Inkubieren Sie die Zellen in 5 Puffervolumen auf Eis für 10 – 30 Minuten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Kühl lagern
Flüssig
500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
ChargennummerP14L540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
ChargennummerY18K563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
ChargennummerY27K522 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
ChargennummerX23K550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ60766.AP,J60766.AK
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals NP-40-Lysepuffer > 500 ml