Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 8%
Novex™ TBE Gels 8% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marke: Invitrogen™ EC62155BOX
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Novex™ TBE Gels 8% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–220 bp.
- DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
- Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
- Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen Lagerung bei 4 °C. |
|
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE | |
25 to 220 bp | |
10 Gele/Karton | |
Nasseis |
Novex TBE Gels, 8%, 15-well | |
8 % | |
TBE-Gel | |
15-Well | |
Double-stranded DNA (dsDNA) |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
13010790 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EC62155BOX |
12121990 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EC62155BOX |
12120794 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EC62155BOX |
13041190 | Analysenzertifikat | 14/04/2017 | EC62155BOX |
13040391 | Analysenzertifikat | 14/04/2017 | EC62155BOX |