Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 1604
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Bi-Metallkappe
- Rot
- 8 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3,2 mm |
Beige, Weiß, Rot | |
Bimetall | |
100 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördeldichtung, rot, magnetische Bimetall-Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE weiß/beige, 3,2 mm Dicke ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur