Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 8%
Novex™ TBE Gels 8% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marke:  Invitrogen™ EC62152BOX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12025725
  • 407.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Katalognummern für Gele beziehen sich auf eine einzelne Packung. Jede Packung enthält 10 Gele.
Beschreibung
Beschreibung
Novex™ TBE Gels 8% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–220 bp.
  • DNA-Fragmente werden in klar abgegrenzte, enge Banden aufgetrennt
  • Konzipiert zur Verwendung mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle
  • Hergestellt mit hochreiner Tris-Base, Borsäure, EDTA, Acrylamid, Bisacrylamid, TEMED und APS
Acrylamid-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Die Katalognummer bezieht sich auf eine einzelne Packung mit 10 Gelen
Lagerung bei 4 °C.
XCell SureLock Mini-Cell
TBE
25 to 220 bp
10 Gele/Karton
Nasseis
Novex TBE Gels, 8%, 12-well
8 %
TBE-Gel
12-Well
Double-stranded DNA (dsDNA)
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer13010790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC62152BOX
Chargennummer12112630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC62152BOX
Chargennummer13011790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC62152BOX
Chargennummer12121990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC62152BOX
Chargennummer12120794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberEC62152BOX
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 8% > 1 Karton