Learn More
Nickel Electro™ Laborschalen aus Nickel 201
Nickel Electro™ Nickel 201 Laborschalen sind korrosionsbeständig, was sie für die Gewährleistung der Produktreinheit nützlich macht.
Marke:  Nickel Electro™ 502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12767356
  • 26.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • 99.6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Ideal für Labortiegel, die oxidierenden Ofen-Atmosphären bis1100 °C standhalten können
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Nickel
Abdampfschale
19 mm
45 ml
Rund
Glänzend
55 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborschalen aus Nickel 201 > Abmessungen: 55 Durchmesser x 19 mm Höhe