Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose Slurry
N-Hydroxysuccinimidester-Harze und -Säulen zur kovalenten Immobilisierung von Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Liganden zur Affinitätsreinigung.
Marke:  Thermo Scientific™ 26200
Artikelnummer. 11587950
  • 508.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
≥30 mg pro ml Kopplung
Flüssig
25 ml
Antikörper, Protein, Peptid, Ligand
NHS-Ester
Affinität, Agaroseharz
Die Agarose-Aufschlämmung nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Pierce™
Rekombinant
Agarose
Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI402749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number26200
ChargennummerZH395728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number26200
ChargennummerZE390629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number26200
ChargennummerYL385772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number26200
ChargennummerYJ373080 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number26200
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose Slurry > Harzsuspension; 25 ml