Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit PTFE-Absperrhahn
SILBERBRAND automatische Büretten mit i-Hahn und seitlichem Hahn.
Marke: BRAND™ 22336
378.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
- Austauschbare Küken
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Mit Glasküken im Titrations- und Zwischenhahn
- Automatische Nullstellung
- Zwischen-Absperrhahn zum Umpumpen von Restflüssigkeit
Spezifikation
25 ml | |
Ohne Flasche | |
12 Monate |
0,1 ml | |
I-Absperrhahn, brauner seitlicher Absperrhahn, PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit PTFE-Absperrhahn > Im Lieferumfang enthalten: Ohne Flasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur