Learn More
Motic™ BA210E Trinokulares zusammengesetztes Mikroskop
Verwenden Sie dieses Mikroskop für Lehrzwecke. Da Motic™ BA210E zusammengesetzte Trinokularmikroskop ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Biowissenschaft und Medizin.
Marke:  Motic™ 1100100403761
Artikelnummer. 17157401
  • 1295.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hervorragende sphärische Aberrationskorrektur zur deutlichen Verbesserung der Ebenheit und Auflösung des Feldes.
  • Hervorragende Farbtreue durch neue mehrfach beschichtete Linsen.
  • Deutlich erhöhte Arbeitsabstände und bleifreie Fertigung nach RoHS-Standard.
  • Das ein neues stufenlose Konzept ohne hervorstehende Zahnstange des ELITE-Modells ermöglicht eine bequemere x/y-Bewegung.
  • Die einfache Austauschbarkeit der 6 V/30 W-Halogenlampe durch LED-Module sorgt für komplett offene Beleuchtungsoptionen
  • Motic Infinity Optics (CCIS™) ermöglicht ein höheres Leistungsniveau in der Ausbildung.
  • Kontrastmethoden wie Phasenkontrast, Polarisation und Dunkelfeld lassen mit optionalem Zubehör einfach durchführen.
Spezifikation
Spezifikation
100/240 V
CCIS EC-Plan
Universalnetzteil 100/240 V (CE)
Trinokulares zusammengesetztes Mikroskop
Hoher Augenpunkt N-WF 10x/20 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen
4x, 10x, 40XS, 100XS (Öl)
Umgedrehter vierfacher drehbarer Objektivrevolver.
Fokussierbarer Abbe-Kondensator N.A. 1.25 mit Irisblende und Schlitz
Halogen mit Helligkeitsregulierung 6 V/30 W
Name des Produkts
Motic™ BA210E Trinokulares zusammengesetztes Mikroskop > Produkttyp: Trinokulares zusammengesetztes Mikroskop