Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MOPS SDS-Laufpuffer (20x)
Aus hochgradig reinen Reagenzien hergestellt und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.
Marke: Invitrogen™ NP000102
818.62 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1307.28 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: NuPAGE MOPS SDS Laufpuffer (20X)
Requires : Die Puffer werden als konzentrierte Lösung geliefert, was vor der Verwendung ein einfaches Verdünnen mit deionisiertem Wasser erfordert.
Beschreibung
NuPAGE MOPS SDS-Laufpuffer (20X) dient dem Lauf von Proteinen ausschließlich auf NuPAGE Novex Bis-Tris-Gelen. NuPAGE™ MOPS SDS-Laufpuffer wird zur Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine empfohlen.
- Liefert konsistente, anwenderfreundliche und hochwertige Ergebnisse
- Vorgemischte NuPAGE Puffer sind eine praktische Möglichkeit, hochwertige und konsistente Elektrophorese-Ergebnisse zu erhalten
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Laufpuffer | |
pH 7,7 | |
NuPAGE™ | |
50 mM MOPS, 50 mM Tris-Base, 0,1 % SDS, 1 mM EDTA, pH 7,7; 0.01-0.09% N,N-dimethylformamide |
20 X | |
Flüssigkeit | |
5 l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3025185 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | NP000102,NP000102_LITL18 PROMO |
3059087 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | NP000102,NP000102_LITL18 PROMO |
3086061 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | NP000102,NP000102_LITL18 PROMO |
2476987 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | NP000102,NP000102_LITL18 PROMO |
2491779 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | NP000102,NP000102_LITL18 PROMO |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30