Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green I Nukleinsäure-Gel-Färbemittel – 10.000x Konzentrat in DMSO
Extrem empfindliches Färbemittel zum Nachweis doppelsträngiger DNA (dsDNA) in Agarose- und Polyacrylamid-Gelen
Marke: Invitrogen™ S7567
1093.38 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
SYBR Green I verfügt über eine höhere Empfindlichkeit für dsDNA, und ist daher besonders nützlich für Assays, bei denen das Vorhandensein von Verunreinigungen durch RNA oder ssDNA Ergebnisse überdecken könnte. Mit außergewöhnlich niedriger Hintergrundfluoreszenz und Spektraleigenschaften, die Lichtquellen und Filtersets in vorhandenen Geräten stark entsprechen, eignet sich SYBR Green I Färbemittel ideal für Anwendungen mit Laser-Scannern.
Produktanwendung 1 ml reicht zur Färbung von 100 Minigelen aus.
- Empfindlichkeit: Mindestens vier Mal besser als Ethidiumbromid für DNA in Agarose-Gelen
- Einfache Handhabung: In verdünntem Färbemittel getränkte Gele können ohne Entsalzung sichtbar gemacht werden
- Kompatibilität: Kompatibel mit UV-Transilluminatoren, Gel-Dokumentationssystemen und Laserscannern
- Flexibilität: Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich DNA-Typing, PCR-basierte Assays, DNA-Schädigungsassays, Analyse von komplexen Proben und Echtzeit-PCR-Detektionen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO geliefert Lagerung bei -20 °C vor Licht geschützt in einem Exsikkator. |
|
Fluoreszenz | |
Nukleinsäuren-Gelfärbemittel | |
Raumtemperatur |
In-Gel-Detektion | |
SYBR Green I | |
1 mL | |
DNA |