Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-Säulen
Mit den DNAPac Umkehrphasensäulen erreichen Sie hochauflösende LC- und LC-MS-Trennungen von Oligonukleotiden, einschließlich doppelsträngiger DNA/RNA-Fragmente.
Marke: Thermo Scientific™ 088920
744.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ DNAPac™ RP-HPLC-Säulen erreichen Sie überlegene Umkehrphasen-Oligonukleotid-Trennungen. Das einzigartige chemische Verfahren ist für die Analyse von Oligonukleotiden und doppelsträngigen (ds) DNA/RNA-Fragmenten mit LC-UV oder LC-MS konzipiert. Die Säulenchemie bietet eine hervorragende Leistung in einem breiten Spektrum von pH-Werten, Temperaturen und Zusammensetzungen der mobilen Phase. Zusätzlich sorgen die großen Poren des Harzes für die saubere Trennung großer doppelsträngiger Nukleinsäuren mit bis zu 10.000 Basenpaaren.
Leistungsstarke Umkehrphasen-LC-SäulenDie DNAPac RP-Säule basiert auf kugelförmigem großporigem 4-μm-Polymerharz. Die Phase ist bei extremen pH-Werten (0 bis 14) und Temperaturen (5 bis 110 °C) beständig und arbeitet mit mobilen Phasen, die mit direkter Massenspektrometrie kompatibel sind. Die Säule kann in HPLC- und UHPLC-Geräten verwendet werden, wobei sie bei hohem Durchsatz eine hohe Auflösung für Oligonukleotide erzeugt, und löst sowohl kleine als auch sehr große dsDNA-Segmente. Die DNAPac RP Umkehrphasensäule wurde speziell für die Trennung von Oligonukleotiden und DNA/RNA-Fragmenten entwickelt. Die stationäre Phase ist dank der organischen Lösungsmittel und der Ionenpaar-Reagenzien wie Triethylamin (TEA) und Hexylamin (HA) vollständig mit der Massenspektrometrie kompatibel. Die großen Poren des Polymerharzes ermöglichen die effiziente Trennung großer Nukleinsäuren mit niedriger Verschleppung.
Säulen für Umkehrphasen-Oligonukleotid-Trennungen in LC und LC/MS
- Konzipiert für Ionenpaar-Umkehrphasen-(IP-RP)-Trennungen von Oligonukleotiden und doppelsträngigen Nukleinsäuren
- Hohe Auflösung und hoher Durchsatz
- Exzellente MS-Kompatibilität
- Großer pH-Bereich (0 bis 14) und hohe Temperaturstabilität (bis zu 110 °C)
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
4 μm | |
Firmeneigene breite Poren | |
< 110 °C | |
DNAPac | |
Umkehrphase | |
Bio-LC |
3 mm | |
4000 psi (275 bar) | |
0 bis 14 | |
Je 1 | |
DVB (Divinylbenzol)-Polymer | |
DVB (Divinylbenzol)-Polymer | |
Umkehrphase | |
Responsibly packaged |