Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ 4 bis 12 %, Tris-Glycin, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Invitrogen Novex Tris-Glycin Mini-Gele im WedgeWell-Format sind Polyacrylamid-Gele, die eine reproduzierbare Trennung eines breiten Spektrums von Proteinen in gut aufgelöste Bänder mit der zweifachen Ladekapazität ermöglichen.
Marke:  Invitrogen™ XP04120PK2
32.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24349" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15472485
  • 36.41 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Mini
Tris-Glycin Plus
Bis zu 60 µl
Denaturierend, nativ
Molekulargewicht
2 Gele/Karton
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
4 bis 12%
1,0 mm
Denaturierend, nativ
20 bis 250 kDa
10-Well
Novex™, WedgeWell™
Nasseis
8 cm
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ 4 bis 12 %, Tris-Glycin, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele > 10-Well, 2 Gele/Karton