Learn More
Nonafluorbutansulfonylfluorid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439237
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nonafluorbutansulfonylfluorid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439237
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11439237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21322.14
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Benzynes were generated from o-(trimethylsilyl) phenols using nonafluorobutanesulfonyl fluoride (NfF) by a domino process.Nonafluorobutanesulfonyl fluoride (nonaflyl fluoride, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) is the most widely used commercially available reagent for the synthesis of nonaflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Arine wurden aus O-(trimethylsilyl-)phenolen erzeugt, wobei Nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) durch einen Dominoprozess verwendet wurde. Nonafluorbutansulfonylfluorid (Nonaflylfluorid, C4F9SO2F, NfF) ist das am häufigsten verwendete kommerziell erhältliche Reagenz für die Synthese von Nonaflaten.
Löslichkeit
Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit, Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-72-4
Summenformel C4F10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 302.086
MDL-Nummer MFCD00007422
InChI-Schlüssel LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoroMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67814
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-Sulfonylfluorid
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Schmelzpunkt -110°C
Dichte 1.75
Siedepunkt 65°C to 66°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.281
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1813589
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyses in water.
Formelmasse 302.09
Reinheit (%) ≥90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10165657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21322.14,B21322.22,B21322.06
Chargennummer5010F19P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21322.14,B21322.22,B21322.06
Chargennummer10194075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21322.14,B21322.22,B21322.06
Chargennummer10155715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21322.14,B21322.22,B21322.06
Chargennummer10228436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21322.14,B21322.22,B21322.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Name des Produkts
Nonafluorbutansulfonylfluorid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals >