Learn More
Nonafluorbutansulfonylfluorid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449237
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nonafluorbutansulfonylfluorid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449237
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11449237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21322.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302.086 g/mol
Benzynes were generated from o-(trimethylsilyl) phenols using nonafluorobutanesulfonyl fluoride (NfF) by a domino process.Nonafluorobutanesulfonyl fluoride (nonaflyl fluoride, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) is the most widely used commercially available reagent for the synthesis of nonaflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Arine wurden aus O-(trimethylsilyl-)phenolen erzeugt, wobei Nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) durch einen Dominoprozess verwendet wurde. Nonafluorbutansulfonylfluorid (Nonaflylfluorid, C4F9SO2F, NfF) ist das am häufigsten verwendete kommerziell erhältliche Reagenz für die Synthese von Nonaflaten.
Löslichkeit
Hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit, Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-72-4
Summenformel C4F10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 302.086
MDL-Nummer MFCD00007422
InChI-Schlüssel LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutan-1-Sulfonylfluorid
SMILES C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Schmelzpunkt -110°C
Dichte 1.75
Siedepunkt 65°C to 66°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.281
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1813589
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyses in water.
Formelmasse 302.09
Reinheit (%) ≥90%
Name des Produkts
Nonafluorbutansulfonylfluorid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals >