Learn More
Ansell BioClean Suprene™ Sterile Neopren-Reinraumhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Doppelt anziehbar mit besserer Griffigkeit
- Automatisch geformt für Tragekomfort
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Latexfrei
- Gerolltes Bündchen
- Gesamtlänge: 300 mm (12 in.)
- Gemäß ASTM D6978 05 getestet
- Doppelt anziehbar
Compliance
USP 797, USP 800
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006, ASTM D978-05 |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 mm |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Neopren |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean Suprene™ Sterile Neopren-Reinraumhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur