Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile Armstulpen
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch): 45 cm
Beschreibung
- 45 cm lange Ärmel
- Gebundene Nähte
- Tunnelelastizierung an Handgelenken und Bizeps
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Weiß, Einheitsgröße
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Standard |
Bauweise | Durch Flash-Spinnen hergestelltes HDPE |
Produkttyp | Manschette |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Sterilität | Steril |
Einwegprodukt | Ja |
Saumtyp | Gebunden |
Stulpenform | Elastisch |
Modell | D15466036 |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
DuPont Tyvek IsoClean
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Posters
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 528.8 kB
Clenroom gowning Poster FR
DateigrößeVersion: 526.6 kB
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 516.2 kB
Clenroom gowning Poster IT
DateigrößeVersion: 525.4 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 1.9 MB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 130.5 kB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 119.4 kB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 122.3 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2428126 | Konformitätsbescheinigung | 17/01/2025 | D15466036 |
AHS2447140 | Sterilitätszertifikat | 17/12/2024 | D15466036 |
AHS2446138 | Sterilitätszertifikat | 17/12/2024 | D15466036 |
AHS2445151 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15466036 |
AHS2445163 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15466036 |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile Armstulpen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur