Learn More
Ansell DermaShield™ sterile Neopren-Untersuchungshandschuhe
TouchNTuff™ 73 bis 701 steril und aus Polychloropren. Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert damit sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
Marke: Ansell 73701080
459.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sterile Einmalhandschuhe aus Polychloropren
- Die Ansell SUREFIT™ Technologie verhindert das Herunterrollen der Stulpe
- Durchstichfest und langlebig
- Chemikalienspritzschutz
- Geringes Potenzial für Hautreizungen
- Dünn, puderfrei, latexfrei, beschleunigerfrei
- Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
- Hervorragende Dehnung sorgt für eine bequeme Form und Passform
- Glatte Fingerspitzen
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert, mit Chargendokumentation
Compliance
Hergestellt unter einem 510(k) und als Produkt medizinischer Qualität qualifiziert.
Spezifikation
21 CFR 820 Quality System Regulations, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
0,65 | |
Single-use | |
8,3 mil | |
Specific | |
Polychloropren | |
0,18 mm | |
8 | |
8,3 mil | |
ISO 9001:2015 | |
TouchNTuff™ 73-701 | |
11,6 in. |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 | |
Yes | |
Yes | |
Grün | |
Keine Textur | |
0,19 mm | |
Yes | |
7 mil | |
Puderfrei | |
Steril | |
0,19 mm | |
73-701 8 387072 | |
17 MPa | |
29,5 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2501033704 | Bestrahlungszertifikat | 13/06/2025 | 73701080 |
2501039004 | Bestrahlungszertifikat | 22/05/2025 | 73701080 |
2410078504 | Bestrahlungszertifikat | 17/04/2025 | 73701080 |
2501033704 | Konformitätsbescheinigung | 13/06/2025 | 73701080 |
2501039004 | Konformitätsbescheinigung | 22/05/2025 | 73701080 |