Learn More
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6,5
7
7,5
8
8.5
9
Beschreibung
- Empfindliches Neopren
- Ideal für doppeltes Anlegen und trockene Anwendungen
- Enthält kein Naturlatex und keine Beschleuniger
- Verbesserte Empfindlichkeit aufgrund der Polymerdicke
- Anatomisches, handspezifisches Design für Tragekomfort und Passform
- Chemikalienspritzschutz
- Langer Rollrand
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Glatter Griff, puderfrei
- Die Anwendungen umfassen:
- Mischung von Flüssigkeiten
- Analytische Tests/Messungen
- Blasenbildende Tätigkeiten
- Pelletieren und Pressen von Arzneimitteln
- Synthese von organischen und anderen Materialien
Certifications
CE-Kennzeichnung, ISO 9001, ISO 13485 und ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, Typ II, Kat. III Handschuh.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
AQL | 0,65 |
Farbe | Cremefarben |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2409089705 | Bestrahlungszertifikat | 19/03/2025 | 73500070 |
2409039005 | Bestrahlungszertifikat | 05/12/2024 | 73500070 |
2408022205 | Bestrahlungszertifikat | 27/09/2024 | 73500070 |
2409089705 | Konformitätsbescheinigung | 19/03/2025 | 73500070 |
2409039005 | Konformitätsbescheinigung | 05/12/2024 | 73500070 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell 73-500 Touch N Tuff™ sensible Neoprenhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur