Learn More
Nitritlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1 g/l |
Menge | 100 ml |
Lösung enthält | H2O |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitritlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur